missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, schwarz
Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.
Marke: Metro™ MY2030-24BL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.
- NSF-gelistet
- Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
- Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
- Schwarz
- Standflächen aus Chrom
- Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
- Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
- Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Vier drehbare Rollen
Spezifikation
Hilfsmittelwagen | |
Schwarz | |
87,3 x 59,7 x 89,9 cm (34,37 x 23,5 x 35,37 in.) | |
35.37 Zoll | |
Vier schwenkbare Thermoplast-Rollen mit 4 Zoll Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, eine 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 Zoll (L) x .88 Zoll (H) Etiketten | |
87,3 cm | |
136,4 kg | |
2 | |
59,7 cm |
NSF | |
2-teiliges Basismodell | |
Entwickelt für höchsten Anwenderkomfort durch selteneres schmerzhaftes Anstoßen des Schienbeins und weniger Tritte gegen das unterste Regal und genug Stauraum für Alltagsgegenstände | |
89,9 cm | |
34.37 Zoll | |
300 lbs. | |
Polymer | |
23.5 Zoll |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur