missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, schwarz

Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.

Marke:  Metro™ MY1627-24BL

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15255942

  • 308.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.

  • NSF-gelistet
  • Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
  • Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
  • Schwarz
  • Standflächen aus Chrom
  • Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
  • Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
  • Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Vier drehbare Rollen

Spezifikation

Spezifikation

Hilfsmittelwagen
Schwarz
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.)
35.37 Zoll
Vier schwenkbare Thermoplast-Rollen mit 4 Zoll Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, eine 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 Zoll (L) x .88 Zoll (H) Etiketten
79,9 cm
136,4 kg
2
46,5 cm
NSF
2-teiliges Basismodell
Entwickelt für höchsten Anwenderkomfort durch selteneres schmerzhaftes Anstoßen des Schienbeins und weniger Tritte gegen das unterste Regal und genug Stauraum für Alltagsgegenstände
89,9 cm
31.43 Zoll
300 lbs.
Polymer
18.31 Zoll
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote