Learn More
Methyltrichlorosilan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10705051
Methyltrichlorosilan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10705051
500 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10705051
Marke: Thermo Scientific Acros 127935000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-79-6
Summenformel CH3Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 149.48
InChI-Schlüssel JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6399
IUPAC-Name Trichlor(methyl)silan
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyltrichlorosilane
Schmelzpunkt -77.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.2700g/mL
Siedepunkt 66.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SiCl3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 500 mL
Fieser 11,553; 12,527
Relative Dichte 1.27
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Viskosität 0.48 mPa.s (20°C)
Formelmasse 149.48
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number127930100,127935000
ChargennummerA0452701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog Number127930100,127935000
ChargennummerA0428728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2022 Catalog Number127930100,127930025,127935000
ChargennummerA0313089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2020 Catalog Number127930100,127930025,127935000
ChargennummerA0406312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2020 Catalog Number127930100,127930025,127935000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltrichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Methyltrichlorosilan, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >