Learn More
Dichlorodimethylsilan, 99+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10217647
Dichlorodimethylsilan, 99+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217647
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10217647
Marke: Thermo Scientific Acros 430881000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-78-5
Summenformel C2H6Cl2Si
Molekulargewicht (g/mol) 129.06
MDL-Nummer MFCD00000491
InChI-Schlüssel LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC-Name Dichlor(dimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dichlorodimethylsilane
Schmelzpunkt -76.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 70.0°C
Flammpunkt −9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3)2SiCl2
Brechungsindex 1.4030 to 1.4050
Menge 100 mL
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viskosität 0.6 mPa.s (25°C)
Formelmasse 129.06
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number430888000,430881000
ChargennummerA0459514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number430888000,430881000
ChargennummerA0396984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number430888000,430881000
ChargennummerA0430274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog Number430888000,430881000
ChargennummerA0411314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/03/2022 Catalog Number430888000,430881000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Dichlorodimethylsilan, 99+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >