Learn More
Octadecyltrichlorosilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10655002
Octadecyltrichlorosilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655002
25 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10655002
Marke: Thermo Scientific Acros 147400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-04-9
Summenformel C18H37Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 387.94
MDL-Nummer MFCD00000484
InChI-Schlüssel PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
IUPAC-Name Trichlor(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecyltrichlorosilane
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 0.9800g/mL
Siedepunkt 223.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 189°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17SiCl3
Brechungsindex 1.4585 to 1.4605
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ethyl ether, heptane and, perchloroethylene
Formelmasse 387.94
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog Number147400250,147401000,147405000
ChargennummerA0445535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number147400250,147401000,147405000
ChargennummerA0454663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number147400250,147401000,147405000
ChargennummerA0393264 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147400250,147401000,147405000
ChargennummerA0397928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number147400250,147401000,147405000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecyltrichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Octadecyltrichlorosilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >