Learn More
Spiritus (IDA99), 99 % (v/v), Pure, (Industriespiritus, 74 0.P.)
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Specifications
Specifications
Schmelzpunkt | -114.1°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 78.2°C |
Verpackung | Metallkanister |
Menge | 25 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Safety and Handling
Product Identifier
- Methylated spirit industrial
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spiritus (IDA99), 99 % (v/v), Pure, (Industriespiritus, 74 0.P.) >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction