Learn More
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10562841
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10562841
1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Artikelnummer. 10562841
Marke: Thermo Scientific Acros 295520010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylsulfoxid, Methylsulfoxid, Methan, Sulfinylbis, Dimexid, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfoxid
Schmelzpunkt 18.4 °C
Azidität 0.04 mg KOH/g max.
Dichte 1.1000 g/ml
Siedepunkt 189.0 °C
Menge 1 l
Flammpunkt 87 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig bei 20° C
Brechungsindex 1.4770 bis 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.8+ %
Rückstand nach Verdampfung 0.003 % max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25 ° C)
Beilstein 01, IV, 1277
Wasser 0.1 % max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Benzol, Aceton, Chloroform, Diethylether und aromatischen Kohlenwasserstoffen
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2025 Catalog Number295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0450499 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0455409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0453608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295520010,295520250,295520025,295522500
ChargennummerA0406934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number295520010,295520250,295520025,295522500
Produktidentifikator
  • Methyl sulfoxide
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Methylsulfoxid, 99.8+%, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >