Learn More
Dimethylsulfoxid, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10080110 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
HDPE-Flasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10080110
Marke: Fisher Chemical D/4120/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C2H6OS, CAS-Nummer 67-68-5, Demsodrox, Methylsulfoxid, Dimexid, Methan, Sulfinylbis, Dimethylsulfoxid, DMSO, Demavet, Dimethylsulfoxid, Dimethylsulfoxid, Demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, farblos, 78,13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, Methylsulfinylmethan, 18,4 °C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 189°C
Menge 500 mL
Verpackung HDPE-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.98 mPaS at 25°C
Formelmasse 78.13g/mol