Learn More
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11425453
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425453
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11425453
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13418.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4,6-O-Benzyliden-alpha-D-Glucopyranosid wird als chiraler Baustein und wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Zucker verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der Chemieindustrie, als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der pharmazeutischen Forschung und als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3162-96-7
Summenformel C14H18O6
Molekulargewicht (g/mol) 282.292
MDL-Nummer MFCD00006819
InChI-Schlüssel VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Synonym 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidene-alpha-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-a-d-glucopyranoside, 4ar,6s,7r,8r,8as-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxine-7,8-diol, methyl 4,6-o-benzylidenehexopyranoside #, zlchem 511, methyl 4,6-o-benzylidene-, a-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethylene-, glucopyranoside, methyl 4,6-o-benzylidene-, .alpha.-d, .alpha.-d-glucopyranoside, methyl 4,6-o-phenylmethyleneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11822086
IUPAC-Name (4aR,6S,7R,8R,8aS)-6-Methoxy-2-Phenyl-4,4a,6,7,8,8a-Hexahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-7,8-Diol
SMILES COC1C(C(C2C(O1)COC(O2)C3=CC=CC=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside
Schmelzpunkt 163°C to 166°C
Menge 25 g
Beilstein 1291458
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether
Optische Drehung +110° (c=2 in Chloroform)
Formelmasse 282.29
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2022 Catalog NumberA13418.22,A13418.14,A13418.06
Chargennummer10232044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13418.22,A13418.14,A13418.06
Chargennummer10199762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13418.22,A13418.14,A13418.06
ChargennummerS16C012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13418.22,A13418.14,A13418.06
Chargennummer10180012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13418.22,A13418.14,A13418.06
Name des Produkts
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >