Learn More
Methyl-4,6-O-benzyliden-alpha-D-glucopyranosid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-4,6-O-Benzyliden-alpha-D-Glucopyranosid wird als chiraler Baustein und wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Zucker verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der Chemieindustrie, als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der pharmazeutischen Forschung und als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Methyl-4,6-O-Benzyliden-alpha-D-Glucopyranosid wird als chiraler Baustein und wichtiges Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Zucker verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der Chemieindustrie, als pharmazeutisches Zwischenprodukt, in der pharmazeutischen Forschung und als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser, Aceton, Benzol, Ethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside |
Schmelzpunkt | 163°C to 166°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1291458 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether |
Optische Drehung | +110° (c=2 in Chloroform) |
Formelmasse | 282.29 |
Reinheit (%) | 97% |