Learn More
Methacrylsäureanhydrid, 94 %, stab. mit ca. 0.2 %2,4-Dimethyl-6-tert-Butylphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methacrylic anhydride is a reactive monomer used for the preparation of different type of monomers under mild reaction conditions. It finds applications in light-curing coatings, cross-linked materials like synthetic resin. It acts as an intermediate for the preparation of fibers and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methacryanhydrid ist ein reaktives Monomer, das für die Herstellung verschiedener Monomertypen unter milden Reaktionsbedingungen verwendet wird. Findet Anwendung in lichthärtenden Beschichtungen, quervernetzten Materialien wie Kunstharz. Dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Fasern und Harzen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ether.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methacrylic anhydride |
Namenshinweis | stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol |
Schmelzpunkt | -109°C |
Dichte | 1.033 |
Siedepunkt | 197°C |
Flammpunkt | 84°C (183°F) |
Brechungsindex | 1.454 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1761982 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10245051 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | L14357.18,L14357.30 |
10207643 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14357.18,L14357.30 |
G11R035 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14357.18,L14357.30 |
A31X011 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14357.18,L14357.30 |
10227586 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L14357.18,L14357.30 |
Sicherheit und Handhabung
- Methacrylic anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methacrylic anhydride