Learn More
Methacrylsäureanhydrid, 94 %, stab. mit ca. 0.2 %2,4-Dimethyl-6-tert-Butylphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436820
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11436820
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14357.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 760-93-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Methacrylic anhydride is a reactive monomer used for the preparation of different type of monomers under mild reaction conditions. It finds applications in light-curing coatings, cross-linked materials like synthetic resin. It acts as an intermediate for the preparation of fibers and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methacryanhydrid ist ein reaktives Monomer, das für die Herstellung verschiedener Monomertypen unter milden Reaktionsbedingungen verwendet wird. Findet Anwendung in lichthärtenden Beschichtungen, quervernetzten Materialien wie Kunstharz. Dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Fasern und Harzen.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ether.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 760-93-0
Summenformel C8H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 154.17
MDL-Nummer MFCD00008586
InChI-Schlüssel DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic anhydride, methacrylic acid anhydride, methacryloyl anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methyl-2-propenoic acid anhydride, unii-n2rjr03340, 2-methylacrylic anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-anhydride, dimethacrylic anhydride, bismethacrylic anhydride
PubChem CID 12974
IUPAC-Name 2-methylprop-2-enoyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic anhydride
Namenshinweis stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Schmelzpunkt -109°C
Dichte 1.033
Siedepunkt 197°C
Flammpunkt 84°C (183°F)
Brechungsindex 1.454
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1761982
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ether.
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methacrylic anhydride