Learn More
Methacrylsäure 99.5 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
25.93 € - 763.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 79-41-4, 150-76-5 |
---|---|
Molekulargewicht (g/mol) | 86.09 |
MDL-Nummer | MFCD00002651 |
InChI-Schlüssel | CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl |
PubChem CID | 4093 |
ChEBI | CHEBI:25219 |
IUPAC-Name | 2-Methyl-2-propensäure |
SMILES | CC(=C)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10685412
|
Thermo Scientific Acros
168310250 |
25 mL | Glasflasche |
25.93 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10695412
|
Thermo Scientific Acros
168312500 |
250 mL | Glasflasche |
35.07 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10782781
|
Thermo Scientific Acros
168315000 |
500 mL | Glasflasche |
57.49 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10144230
|
Thermo Scientific Acros
168310010 |
1 L | Glasflasche |
86.43 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10154230
|
Thermo Scientific Acros
168310040 |
4 L | Plastikeimer |
203.01 €
4 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10184573
|
Thermo Scientific Acros
168310251 |
25 L | Metallfass |
763.80 €
25 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
79-41-4, 150-76-5 | |
MFCD00002651 | |
methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl | |
CHEBI:25219 | |
CC(=C)C(=O)O |
86.09 | |
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N | |
4093 | |
2-Methyl-2-propensäure |
Spezifikation
Methacrylic acid | |
79-41-4, 150-76-5 | |
1.0100g/mL | |
65°C | |
99.4% min. (GC) | |
H2C=C(CH3)CO2H | |
MFCD00002651 | |
15, 6013 | |
methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl | |
CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methyl-2-propensäure | |
86.09 | |
CHEBI:25219 | |
86.09 | |
Extrarein |
Stabilized | |
16.0°C | |
163.0°C | |
Echt | |
C4H6O2 | |
1.4295 to 1.4315 | |
02, 421 | |
1.01 | |
Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones | |
CC(=C)C(=O)O | |
250ppm (ca.) MEHQ | |
4093 | |
1.4 mPa.s (20°C) | |
99.5% | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann die Atemwege reizen.
Giftig bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Satz
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Nach Gebrauch Gesicht, Hände und unbedeckte Haut gründlich waschen.
GHS-Signalwort:Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-204-4
- Methacrylic acid, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.