Learn More
Methacrylsäure 99.5 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184573
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-41-4, 150-76-5
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002651
InChI-Schlüssel CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propensäure
SMILES CC(=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic acid
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt 16.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 163.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Summenformel C4H6O2
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2H
Brechungsindex 1.4295 to 1.4315
Menge 25 L
Beilstein 02, 421
Merck Index 15, 6013
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilisator 250ppm (ca.) MEHQ
Viskosität 1.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic acid, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.