Learn More
Methacrylsäure 99.5 %, reinst, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685412 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
25 Liter
25 Milliliter
250 Milliliter
4 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10685412
Marke: Thermo Scientific Acros 168310250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-41-4, 150-76-5
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002651
InChI-Schlüssel CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC-Name 2-Methyl-2-propensäure
SMILES CC(=C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methacrylic acid
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt 16.0°C
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 163.0°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H6O2
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2H
Brechungsindex 1.4295 to 1.4315
Menge 25 mL
Beilstein 02, 421
Merck Index 15, 6013
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilisator 250ppm (ca.) MEHQ
Viskosität 1.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methacrylic acid, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.