Learn More
Quecksilber ICP-Standard, Fluka™
Zertifiziertes Referenzmaterial, 10.000 mg/l Hg in HNO3 10 %
Marke: Honeywell-Fluka E1153-100ML
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.

Spezifikation
Mercury ICP Standard | |
Glasflasche | |
<2 | |
ICP-OES and ICP-MS |
10045-94-0 | |
100 mL | |
79°C | |
ICP |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.