Learn More
Quecksilber AAS-Standard, Fluka™
Zertifiziertes Referenzmaterial, 1000 mg/l Hg in HNO3 10 %
Marke:  Honeywell-Fluka E4033-100ML
Artikelnummer. 16616232
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mercury AAS Standard
Glasflasche
<2
AAS
10045-94-0
100 mL
79°C
Name des Produkts
Quecksilber AAS-Standard, Fluka™ > Menge:100 ml; Verpackung:Glasflasche; Gütegrad:Standards und Modifikatoren für AAS