Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker ATEX-Kühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
Sichere, präzise und äußerst energieeffiziente, Kühlschranklagerung mit explosionsgeschütztem Innenraum - der Liebherr™ ATEX Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke: Liebherr™ SRFFG3501
2431.80 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ATEX Stand-Laborkühlschrank zur Lagerung von Lösungsmitteln und Reagenzien, 1-teilig
- Temperaturbereich +3 / +16 °C , +- 3 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung, Umluft-Kühlung
- Kältemittel R 600a, Anschlusswert 2,0 A, 220- 240V/50/1-ph
- Dieses Modell ist für die funkenfreie Lagerung vorgesehen
- ATEX-zertifizierter funkenfreier Innenraum
- Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
- Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Atex Fridge | |
3°C bis 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Schrank, SRFfg 3501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
344 L | |
NTC | |
±3 K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
4 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2.0 A | |
220/240 V | |
406 kWh/a |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen