Learn More
Liebherr™ Laborgefrierschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
5332.41 € - 10930.00 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Enthält Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen
Innenhöhe (metrisch) 155 cm
Spannung 220 bis 240 V
Elektrische Anforderungen 50 Hz, 220 bis 240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15359551
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LGPv 1420
1427 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10638215
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Liebherr™
LGPv 1420
1361 L
10930.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15339551
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LGPv 6520
601 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12663835
Unterlagen ansehen
Liebherr™
LGPv 8420
856 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12018311
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Liebherr™
LGPV 6520
597 l
6200.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 125 mm Rollen für einfache Reinigung. Die vorderen Rollen mit Bremse.
  • Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
  • Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
  • Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik für 72 Stunden
  • Solid-state compressor relay for maximum reliability and temperature stability
  • Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
  • Drahtrohrkondensor mit abnehmbarem Filter für höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand
  • Schloss, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
  • Rostbelastung 60 kg, Durchführung für externen Temperaturfühler
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
155 cm
50 Hz, 220 bis 240 V
Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen
220 bis 240 V
50 Hz
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Liebherr™ Laborgefrierschrank