Learn More
Liebherr™ Laborgefrierschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Marke: Liebherr™ LGPV 6520
4738.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21995" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 125mm Rollen für einfache Reinigung. Die vorderen Rollen mit Bremse.
- Elektronik mit 0,1°C Auflösung, Bedienfolie mit Passwort-Sperre, RS 485
- Schnittstelle und potentialfreier Kontakt
- Netzunabhängige Stromversorgung der Elektronik für 72 Stunden
- Solid-state compressor relay for maximum reliability and temperature stability
- Integrierter Datenspeicher der letzten 3 Alarme mit min/max Temperatur, Dauer usw.
- Drahtrohrkondensor mit abnehmbarem Filter für höchste Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand
- Schloss, Tür selbstschliessend mit 90° Feststellung
- Rostbelastung 60 kg, Durchführung für externen Temperaturfühler
Spezifikation
Labor-Gefrierschrank | |
-10&Grad;C bis -35&Grad;C | |
Gradient 2,9 °C | |
1 | |
60 kg | |
EG-Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG | |
Weiß | |
Kühlsystem, Tür, Griff, eingebautes Schloss, Rollen | |
65 cm | |
155 cm | |
53,3 cm | |
RS 485 | |
220/240 V | |
50 Hz | |
R 290 | |
133 kg |
597 l | |
0,1 °C | |
Fest | |
Weiß beschichteter Stahl | |
0 | |
Hoch | |
Digital | |
83 cm | |
216 cm | |
70 cm | |
SmartCoolingHub | |
4.0 A | |
220-240 V 50 Hz | |
1715 kWh/a | |
160 kg |