Learn More
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,1 - 1,6 SiO2, Param.:Siliciumdioxid LR
Liefert sehr schnell präzise und reproduzierbare Ergebnisse. Lovibond MD100 Photometer verwendet in einer transparenten Probenkammer ohne bewegliche Teile hochwertige Interferenzfilter mit langlebigen LEDs als Lichtquelle. Zu den weiteren Merkmalen gehören einfache Bedienung, ergonomisches Design, kompakte Abmessungen und sichere Handhabung.
Marke:  Lovibond™ 276115
Artikelnummer. 12611715
  • 605.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (100 ml Aminosäure F10, 200 ml Zitronensäure F10 und 2 x 50 ml Molybdat 3), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
MD 100 Photometer: Silika, niedrigem Bereich
3 % FS
Gerät in Tragekoffer, drei runde Glasfläschchen mit Deckel, ein Rührstab und eine Bürste, Vario-Set (100 ml Aminosäure F10, 200 ml Zitronensäure F10 und 2 x 50 ml Molybdat 3), 4 x AAA-Batterien, Garantieinformationen, Konformitätszertifikat, Bedienungsanleitung
Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
0.1 bis 1.6 mg/l SiO2
260 g
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
3,5 cm
15,5 cm
LED
0.01 A
7,5 cm
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Lovibond™ MD100 Photometer, Messbereich mg/l 0,1 - 1,6 SiO2, Param.:Siliciumdioxid LR > Niedrigbereich-Silika; Bereich: 0.1 bis 1.6 mg/l SiO-2; Format: Pulver