Learn More
Invitrogen™ Cytokine 10-Plex Human Panel
Misst 10 Analyte gleichzeitig und liefert mehr Daten aus jeder Probe
Marke: Invitrogen™ LHC0001M
Beinhaltet: Enthält vorgemischte mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads, Standard, vorgemischte Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Filterplatte, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
Beschreibung
Das magnetische Human-Zytokin-10-Plex-Panel für die Luminex-Plattform wurde speziell für die Quantifizierung von humanem GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10 und TNF-α in Serum, Plasma und Gewebekulturüberstand entwickelt. Dieser Assay kann allein oder in Kombination mit anderen ausgewählten Luminex Singleplex-Kits von Life Technologies durchgeführt werden. Das Panel verwendet Magnet-Beads und erleichtert dadurch die Automatisierung, verringert die Anwendungszeit und erhöht Durchsatz und Präzision. Das Panel eignet sich für die Verwendung mit den Luminex 200™, FLEXMAP 3D™ und MAGPIX™ Systemen.
Unser umfassendes Human-Analyt-Panel
Das magnetische Human-Zytokin-10-Plex-Panel für die Luminex-Plattform bietet Reagenzien für die genaue, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung humaner Proteine, einschließlich: GM-CSF, IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α.
Luminex xMAP™ Technologie – effektives und erprobtes Analysehilfsmittel
Das Panel basiert auf der xMAP-Technologie. Mit einer Technologie auf Basis von Bead-Suspensionen können die Multiplexing-Fähigkeiten der Luminex-Assays genutzt werden. Magnetische Mikrosphären sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren unterschiedlicher Intensität gefärbt. Jedes Bead erhält eine eindeutige Nummer bzw. einen Bead-Bereich, so dass eine Unterscheidung der Beads möglich ist. Beads, die kovalent an unterschiedliche Antikörper gebunden sind, können mithilfe einer 96-Well-Mikroplatte im gleichen Assay gemischt werden. Nach Abschluss des Sandwich-Immunassays können Beads mit den Luminex 200™ oder FLEXMAP 3D™ Nachweissystemen, Geräten auf Basis der Durchflusszytometrie, zwei Lasern, digitaler Signalverarbeitung in Echtzeit und xPONENT™ Software zur Unterscheidung der Fluoreszenzintensität der Beads (Analyt) und der Assay-Signale (PE) gemessen werden.
MAGPIX-System – bringt die Leistungsfähigkeit von Multiplex in jedes Labor
Das MAGPIX-System kann auch für die Probenanalyse verwendet werden. Dieses Gerät nutzt die xMAP-Technologie und verwendet Leuchtdioden (LEDs) zur Anregung, eine CCD-Kamera zur Detektion von Beads und Analyten sowie digitale Hochgeschwindigkeits-Signalprozessoren. Das MAGPIX-System ist kompakter und robuster und bietet ein sehr kostengünstiges Multiplex-Werkzeug auf Basis magnetischer Beads. Die einfache, sofort einsatzbereite Ausführung ermöglicht Forschern die schnelle Durchführung von Singleplex- oder Multiplex-Assays von bis zu 50 Zielen in einzelnen biologischen Proben. Das MAGPIX-System ist anwenderfreundlich – für neue und erfahrene Anwender gleichermaßen hervorragend geeignet.
Mit Magnetbeads können Sie Ihre Zeit effektiver nutzen
Magnetbead-basierte Assays verwenden Luminex MagPlex Magnet-Mikrosphären. Alle anderen Assay-Komponenten sind identisch mit den äquivalenten Luminex Assays auf Basis von Polystyrolkügelchen und bieten daher die identische Qualität und Konsistenz. Die MagPlex Technologie nutzt die magnetischen Eigenschaften, um die Waschschritte des Assays zu vereinfachen und die Einheitlichkeit der Ergebnisse zu maximieren. Auf Magnet-Beads basierende Assays ermöglichen auch die Automatisierung, verkürzen die Anwendungszeit und erhöhen Durchsatz und Präzision. Dank einfach durchzuführender Protokolle erhalten Sie Ihre Ergebnisse in nur 3,5 Stunden. Zudem sind diese Assays sowohl mit Vakuum- als auch mit magnetischen Waschstationen kompatibel und funktionieren gut mit dem MAGPIX-System sowie anderen Luminex xMAP-Plattformen. Ein natürlicher Probentest, bei dem Polystyrol- und Magnetbead-Assays verglichen werden, zeigt magnetische und Polystyrol-Beads gleichwertige Ergebnisse.
Höhere Validierung für sichere Ergebnisse
Das Panel wurde mit denselben strengen Kriterien validiert, die Luminex-Assays auszeichnen. Das Kit wird mit einer Packungsbeilage geliefert, die die Spezifikationen für jeden Marker im Assay beschreibt.
- Herausragendes Leistungsverhalten: Präzise, reproduzierbare und empfindliche Quantifizierung mehrerer Proteine
- Hohe Qualität: Vollständig qualifizierte Antikörper sorgen für eine hervorragende Spezifität und Empfindlichkeit
- Schnelle und einfache Protokolle: Durchführen des Multiplex-Assay und Datenanalyse in der Regel in weniger als einem Tag
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Multiplex-Panel | |
Human | |
Fluoreszenz | |
Siehe Produktdokumentation | |
Siehe Produktdokumentation | |
Luminex™ Geräte | |
Zytokine | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
Nasseis |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
R-PE | |
Siehe Analysezertifikat | |
Vorkonfiguriertes Panel | |
Novex | |
Zytokine und Rezeptoren | |
Enthält vorgemischte, mit Antikörper beschichtete Fänger-Beads, Standard, vorgemischte Nachweisantikörper, Verdünnungsmittel, SAV-Konzentrat, Puffer, Waschlösung, Platte mit flachem Boden, vollständiges Protokoll und chargenspezifisches technisches Datenblatt. Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Immunology, Cytokines |
Sicherheit und Handhabung
- Cytokine 10-Plex Human Panel
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)