Learn More
Brannan Max. and Min. Room Thermometer and Hygrometer
Thermometer and Hygrometer with auto reset max. and min. and desk stand
Marke: Brannan 12/437/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperature and humidity reading
- Max. and min. readings with auto reset
- Large color LCD
- Temperature range -10 to +50°C
- Humidity range 10 to 90%RH
- Easy read comfort symbol
- Celsius and Fahrenheit switchable
- Hanging hook and desk stand
- Battery included
Spezifikation
Digital Thermohygrometer | |
0.1°C / 1%RH | |
-10 °C bis +50 °C | |
Easy Reading Comfort Symbol | |
Large Color LCD | |
74 x 19.5 x 94 mm | |
Battery and Instructions |
10 bis 99 % | |
Humidity ±5%RH between 30 and 60%RH, otherwise ±8%RH | |
Temperature ±17°C between 0 and 40°C, otherwise ±°C | |
AAA | |
Max. and Min. Reading, with 24 hr. Auto-reset | |
Measures Temperature and Humidity |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brannan Max. and Min. Room Thermometer and Hygrometer > Type: Digital Thermohygrometer
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur