Learn More
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolben
Die hervorragende Zellkulturoberfläche mit nachgewiesener Leistung erleichtert die Stammzell- und Zellkulturforschung.
Marke:  Thermo Scientific™ 174952
659.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15227915
  • 1095.00 € / 24 Packungen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolben fördern durch ihre Oberfläche mit sehr niedriger Zelladhäsion kontinuierlich die 3D-Sphäroide- und Organoid-Kultur, und unterstützen Sie bei der Bildung von Krebs-Sphäroiden und der Stammzelldifferenzierung für die Krankheitsmodellierung und das Arzneimittelscreening.
Wichtige Vorteile der Nunclon Sphera Kulturoberfläche:
Optimiert die Sphäroidzellenbildung
  • Zellwachstum in Suspensionen praktisch ohne Zelladhäsion
  • Unterstützt viele unterschiedliche Zelltypen und ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Sphäroiden
  • Ermöglicht gleichmäßiges, reproduzierbares Zellwachstum
Züchten von 3D-Krebskulturen
  • Minimiert Schwankungen und unterstützt die einheitliche Bildung von Krebssphäroiden, welche die 3D-Strukturen des Tumorwachstums nachbilden und so ein besseres Modell für die Untersuchung der Progression von Tumorzellen sowie eine effiziente Wirkung von Krebsmedikamenten in vitro liefern.
Fördert die Bildung von Embryoidkörpern (EB)
  • Zeigt eine überlegene Qualität bei der Bildung von Embryoidkörpern aus pluripotenten Stammzellen mit minimaler spontaner Differenzierung
  • Die resultierenden Zellen sind in der Lage, in Zellen aller drei Keimblätter zu differenzieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Frei von tierischem Ursprung; pyrogenfrei, Endotoxin <0,5 EU/ml; USP biologische Reaktivitätsklasse VI; SAL 10-6
24
Nunclon Sphera
Filter
T75 Nunclon Sphera EasYFlask, Karton mit 24 Stück
4
Steril
75 cm2
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer422407 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number174952
Chargennummer422404 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174952
Chargennummer422103 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174952
Chargennummer422307 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174952
Chargennummer422405 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number174952
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ Kolben > T75 Zellkulturkolben, Kulturbereich 75 cm2
Haltbarkeit
  • 4 Jahre