Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marke:  Thermo Scientific™ 3745-WP1D-BR
344.16 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15573724
  • 531.00 € / 480 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Zuverlässiger Probenschutz
  • Die Röhrchen sind aus reinem Polypropylen der Klasse VI mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt.
  • Die Schraubverschlüsse weisen eine weiche Silikondichtung auf, die sich Berührungsflächen anpasst und die Probenkonservierung sicherstellt.
  • Die Gestelle bestehen aus solidem ABS zum Schutz der Röhrchen bei Herunterfallen.
  • Schraubverschlussröhrchen eignen sich für Lagerungsbedingungen von bis zu -196 °C.
Sichere Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Röhrchen ist am Boden mit einem dauerhaft eingeätzten eindeutigen 2D-Barcode gekennzeichnet.
  • Zur ultimativen Rückverfolgbarkeit der Proben sind die Gestelle sind mit einem Strichcode, einer visuell lesbaren ID und einem 2D-Barcode versehen
  • Anhand des 2D-Barcodes können Röhrchen sofort gescannt und gleichzeitig identifiziert und den zugehörigen Daten zugeordnet werden, ohne dass sie dafür aus dem Gestell herausgenommen werden müssen
  • Röhrchen und Gestelle sind mit Thermo Scientific™ VisionMate™ Lesegeräten kompatibel.
Unübertroffenes Lagerungsformat
  • Die Klappdeckelgestelle im ANSI-Format maximieren den Lagerungsplatz und sind mit manuellen Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Geräten kompatibel
  • Es bestehen mehrere Optionen zum gleichzeitigen Öffnen und Verschließen und Bearbeiten von 8 oder 96 Röhrchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Schraubverschlussröhrchen mit V-Boden, weißem Beschriftungsfeld und linearem Barcode
Nicht autoklavierbar
V-Boden
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matrix™
Nein
Sterile and PCR Ready
Röhrchen mit Schraubverschluss
N.A.
0.5 ml
Polypropylen (medizinische Qualität)
Röhrchenbarcode: Nicht proprietär, 12 x 12 Datenmatrix mit integrierter ECC200-Fehlerkorrektur und linearem EAN-Code 128; Gestell-Barcode: 2D-Datamatrix; linearer EAN-Code 128; vom Menschen ablesbar
Steril
0,0169 fl oz.
Dokumentation
Brochures
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1417762 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum09/12/2024 Catalog Number3745-WP1D-BR
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes >