Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Pumpenkopf, Polykarbonat-Gehäuse
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole Parmer™ Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
Marke:  Masterflex™ 07014-20
310.65 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11795158
  • 327.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind.Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
  • Entscheiden Sie sich für den Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer oder für den Standard-Pumpenkopf für Hochleistungspräzisionsschläuche für noch bessere Werte bei Druckaufbau und Ansaughöhe und mit der Möglichkeit zum Transfer von zähflüssigen Flüssigkeiten
  • Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS), CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
  • Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle –52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
  • Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite — perfekt bei nur geringem Platzangebot
  • Die kompakten Standard-Pumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden. Rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unsere umfassenden OEM-Dienstleistungen
  • Beinhaltet: Einfädelschlüssel für Schläuche, Montagematerial für einen Kanal und Pumpenschlauch aus Silikon, Länge 38 cm (15")
Spezifikation
Spezifikation
0.21 ml/min
Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge
1
Feststehend/befestigt
7.6 cm
Je 1
L/S 14
Kaltgewalzter Stahl
Polycarbonat
Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern
07014-20
3
6.4 cm
7 cm
Kaltgewalzter Stahl
Standard-Pumpenkopf
1 bis 600 U/min
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Pumpenkopf, Polykarbonat-Gehäuse > Rolle aus kaltgewalztem Stahl; Flussrate:0,2  ml/min