Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Standard-Pumpenkopf, Polykarbonat-Gehäuse
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind. Cole Parmer™ Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
Brand: Masterflex™ 07016-21
406.47 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
Verwenden Sie diesen Pumpenkopf für Flüssigkeitstransfers, bei denen eine hohe Genauigkeit und eine hohe Wiederholbarkeit erforderlich sind.Masterflex™ Standard-Pumpenköpfe aus Polycarbonat sind für eine einzige Schlauchgröße präzisionsgeformt.
- Entscheiden Sie sich für den Standard-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche für den allgemeinen Flüssigkeitstransfer oder für den Standard-Pumpenkopf für Hochleistungspräzisionsschläuche für noch bessere Werte bei Druckaufbau und Ansaughöhe und mit der Möglichkeit zum Transfer von zähflüssigen Flüssigkeiten
- Lieferbar mit Gehäuse aus durchsichtigem Polycarbonat (PC) und mit Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS) oder Edelstahl (SS), CRS-Rotoren sind preisgünstig, SS-Rotoren hingegen weisen eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und eine längere Lebensdauer auf
- Die höchste Beständigkeit gegen Chemikalien zeigen die Modelle –52 mit undurchsichtigem Gehäuse aus Polyphenylensulfid (PPS) und SS-Rotor
- Kompakter und einfach gestalteter Pumpenkopf mit Eintritts- und Austrittsanschlüssen an derselben Seite — perfekt bei nur geringem Platzangebot
- Die kompakten Standard-Pumpenköpfe können problemlos in Ihre OEM-Anwendungen integriert werden. Rufen Sie uns an und erfahren Sie mehr über unsere umfassenden OEM-Dienstleistungen
- Beinhaltet: Einfädelschlüssel für Schläuche, Montagematerial für einen Kanal und Pumpenschlauch aus Silikon, Länge 38 cm (15")
Specifications
0.8 ml/min | |
Schlüssel für Beladung der Schläuche, einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge | |
1 | |
Feststehend/befestigt | |
7.6 cm | |
Je 1 | |
L/S 16 | |
Edelstahl | |
Polycarbonat |
Für Flüssigkeitstransfers, die eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit erfordern | |
07016-21 | |
3 | |
6.4 cm | |
7 cm | |
Edelstahl | |
Standard-Pumpenkopf | |
1 bis 600 U/min |
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.