Learn More
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig
PharmaPure™ Schläuche schützen die Reinheit der Flüssigkeiten. Cole Parmer™ Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ Präzisionspumpenschläuche zeichnen sich durch eine extrem niedrige Spallation aus und eignen sich daher optimal für empfindliche und teure Flüssigkeiten und Filtrationsanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 06435-25
303.87 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11846753
  • 406.93 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Schläuche werden nach speziellen Vorgaben für Masterflex™ Pumpen extrudiert. Auf lange Lebensdauer in Peristaltikpumpen ausgelegt.
  • Ungiftig und nicht hämolytisch sowie biologisch besonders verträglich
  • Lange Lebensdauer bei einem Druck bis 60 psi (4 bar)
  • Nahezu frei von extrahierbaren Substanzen, nur geringe Gasdurchlässigkeit
  • Entspricht den Kriterien für USP-Klasse VI
  • FDA-konform
  • geeignet für die pharmazeutische Biotechnologie und die Lebensmittelbranche
  • Cremefarben, undurchsichtig
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PharmaPure
Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelbranche
25
8.8 m
Undurchsichtig, beige
660 mm
Pumpenschlauch
4.8 mm
7.6 m
-51 °C
1.7 bis 1000 ml/min
Niedrig
35 psi
132 °C
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ PharmaPure Pumpenschläuche, cremefarben, undurchsichtig > Schlauchgröße:25