Learn More
Masterflex™ Masterflex™ I/P™ modularer Präzisions-Pumpenantrieb
Erzielen Sie mit diesem modularen Antrieb präzises digitales Dispensieren praktisch ohne Wartung. Der Cole Parmer™ Masterflex™ I/P™ digitale Modularantrieb bietet programmierbare Dispensierintervalle. Stellen Sie die Zeit zwischen Dispensierzyklen für ein komfortables, automatisches Dispensieren nach Zeit oder nach Volumen ein.
Marke: Masterflex™ 07594-00
6787.75 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Der bürstenlose Motor bietet leise, wartungsfreie Zuverlässigkeit
- Die Minimale Durchflussrate beträgt 0.0006 l/min (0.0001 Gal./Min.)
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
- Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Umkehrmotor: zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Der bürstenlose, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 zu 1
- Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von zwei Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
- Fernsteuerungsmöglichkeiten
- Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V
- Die Pumprichtung erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Start/Stopp/Entleeren erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- Tachometerleistung von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, offener Kollektor
Bestellinformation
Flussrate
Spezifikation
115/230 V Wechselspannung, 280 W | |
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse | |
36.2 cm | |
Ja | |
280 w |
26000 ml/min | |
16.5 cm | |
17.8 cm | |
± 0,1% | |
0,1 bis 650 U/min |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
8Stunden
5Minuten
16Sekunden
1