Learn More
Masterflex™ PUMP/DISPENSER MFLEX 115/230V
Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können
Marke: Masterflex™ 77923-80
Beschreibung
Präzisionsantriebe verfügen über ein programmierbares Abgabeintervall, mit dem Sie die Verzögerung zwischen den Abgabezyklen für eine bequeme, automatisierte Abgabe nach Zeit oder Volumen einstellen können. Die präzise Pulsweitenregelung (±0.1 %) maximiert die Genauigkeit und Effizienz, während der bürstenlose Motor eine leise und wartungsfreie Zuverlässigkeit bietet. Die programmierte Kalibrierung gewährleistet die Genauigkeit der Abgabe und Anzeige: Der Antrieb speichert einen Kalibrierwert pro Schlauchgröße. Programmieren Sie den Antrieb über die einfache Folientastatur; die Tastensperre schützt die Einstellungen.- Flussrate 0.0012 bis 3400 ml/min mit L/S-Schlauch. Die Durchflussrate ist von der Drehzahl des Antriebs und den Schlauchmaßen abhängig.
- Eine grafische LCD-Anzeige bietet vier Betriebsarten an: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen. Kontinuierliche Überwachung der Pumpenleistung
- Über die menügesteuerte Schnittstelle können Sie eine von sieben Sprachen für die Programmierung und Bedienung auswählen
- Dispensieren nach ml-Volumen in ml jeder Dispensierung, 0.001 nach 9999 ml, Copy-1 bis 9,999 Dispensierungszyklen oder Sekunden-Zeitintervall zwischen jedem Dispensierungszyklus (1 bis 9,999 Sekunden)
- Umkehrmotor: zum Entleeren der Schläuche vor oder nach dem Pumpen und zum Pumpen von Flüssigkeit in beide Richtungen
- Der bürstenlose, wartungfsreie Motor bietet eine Drehzahlregelgenauigkeit von ±0.1 % mit einem Reduzierverhältnis von 6000 bis 1
- Die leistungsstarken Motoren ermöglichen das Stapeln von 2 Pumpenköpfen für erhöhte Durchflussraten und Mehrkanal-Anwendungen
- Fernsteuerungsmöglichkeiten
- – Drehzahlregelungseingabe von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V skalierbar
- – Die Pumprichtung erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- – Start/Stopp/Entleeren erfordert einen offenen Kollektor oder Kontaktschluss
- – Tachometerleistung von 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, offener Kollektor
- Stapelbar, spritzwassergeschütztes Reglergehäuse aus ABS-Kunststoff mit Schutzart IP33; Antriebsgehäuse (Schutzart IP33) aus epoxidbeschichtetem Stahl
- 6 ft. langes Kabel (1.8 m) zur Verbindung von Antrieb und Regler
- Fernsteuerung über einen weiblichen DB25-Anschluss auf der Rückseite des Reglers
Spezifikation
CE | |
LCD | |
0.28 bis 1700 ml/min | |
Ja | |
77301-40 Digitales modulares Laufwerk, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 10 ft. (3 m) lange Schläuche, Easy-Load II 77200-62 Pumpenkopf | |
L/S Easy-Load II | |
L/S Easy-Load II 77200-62 | |
96,77 mm | |
2,2/1,1 A 115/230 VAC 50/60 Hz | |
2,2/1,1 A |
Variable Drehzahl | |
IP33 | |
0,1 bis 600 U/min | |
Epoxidbeschichtet | |
ABS (Koffer), Stahl | |
Wartungsfreier, bürstenloser Motor | |
332,23 mm | |
117,6 mm | |
90/260 VAC | |
50/60 Hz |