Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Tosylactivated
Artikelnummer. 10466863
Click to view available options
Menge:
2 ml
10 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10466863
Marke: Invitrogen™ 65501
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kovalente Kopplung von Antikörpern, Peptiden, intakten Proteinen und funktionellen Enzymen an die Oberfläche von Magnet-Beads
Aufgrund der optimalen Antikörperausrichtung sind diese Beads gut für die Immunpräzipitation von Proteinen und Proteinkomplexen geeignet.
  • Mit hohem Durchsatz kompatibel
  • Probentyp: Jeder Probentyp
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Immunpräzipitation, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Pulldown von Proteinkomplexen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Min. Elutionsvolumen 5 μl
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Versandbedingung Raumtemperatur
Probentyp Jeder Probentyp
Oberflächenfunktionalität P-Toluolsulfonyl, tosylaktiviert
Produktlinie DYNAL, Dynabeads, MyOne
Menge 2 ml
Typ Tosylaktivierter Bead
Format Beads in Lösung
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität