Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, PETG, Verschlussset mit 2 Anschlüssen
Das Thermo Scientific™ Polycarbonat-Einwegflaschen-Baugruppensystem enthält eine Nalgene quadratische Polycarbonat-Flasche, einen 53-B-Anschlussverschluss mit einer Entlüftungsfilterleitung und zwei 1/4 in-Anschlussleitungen.
Marke:  Thermo Scientific™ SB00006-I
2235.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24247" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17827381
  • 2355.00 € / 25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hauptmerkmale:
  • Entwickelt für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich Bioproduktion, Life Sciences und allgemeine Laboranwendungen
  • Macht Reinigungsschritte bei der Einrichtung und nach der Anwendung, die für wiederverwendbare Behälter erforderlich sind, überflüssig
  • Trägt zur Verringerung von Kreuzkontaminationsrisiken bei
  • Ermöglicht prozessspezifische Flexibilität mit mehreren Flaschengrößen
Baugruppendetails:
  • Flaschen sind mit Kontaktflächen aus Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat-Glykol (PETG) erhältlich
  • Jede Flasche ist mit einer Baugruppe aus Verschluss, Puck und Schlauch versehen
  • Die meisten Baugruppen enthalten zwei Anschlüsse mit C-Flex™ Schlauch; die Größe 2 l umfasst einen dritten Anschluss, auch mit C-Flex Schlauch
  • Eine Leitung an jeder Baugruppe ist für die Entlüftung vorgesehen
  • Die zweite und dritte Leitung sind für den Flüssigkeitstransfer vorgesehen und enthalten 1/8 in.-Steckanschlüsse, die mit Ihren bevorzugten Schweiß- oder Dichtungsgeräten verwendet werden können
  • Der Flüssigkeitsweg des fertigen Produkts wurde gemäß AAMI TIR33 mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6 validiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,22 oz.
PETG
Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem
Schraubverschluss
Steril
125 mL
Bei Raumtemperatur lagern.
Ja
HDPE
125 mL, 1 case of 25
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Life-Science-Produkte, die Ihre Forschung und Innovation voranbringen.
    Aktionscode: 24247
    Gültig bis zum2025-04-30
    Neues Angebot
    Sparen bis zu 52%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Standard-Einwegflaschen-Baugruppensystem, PETG, Verschlussset mit 2 Anschlüssen > 125 ml; 4,22 oz.