Learn More
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Sicherheitsschuhe
Der Sicherheitsschuh für höhere Angestellte wird mit der gleichen Sorgfalt und Liebe zum Detail hergestellt, die auch hochwertigen Luxusschuhen zuteil wird. Brasilianisches 2-Ton-Vollleder kombiniert mit Nubuk verleiht einen zusätzlichen eleganten Look.
236.00 € - 284.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Braun |
Bauweise/Design | Martino (Frontier 162) |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15908271
|
Emma Safety Footwear
MM16209039 |
39 |
238.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15918271
|
Emma Safety Footwear
MM16209040 |
40 |
238.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928271
|
Emma Safety Footwear
MM16209041 |
41 |
238.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15805781
|
Emma Safety Footwear
MM16209042 |
42 |
249.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938271
|
Emma Safety Footwear
MM16209043 |
43 |
238.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948271
|
Emma Safety Footwear
MM16209044 |
44 |
284.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958271
|
Emma Safety Footwear
MM16209045 |
45 |
265.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968271
|
Emma Safety Footwear
MM16209046 |
46 |
265.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978271
|
Emma Safety Footwear
MM16209047 |
47 |
236.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988271
|
Emma Safety Footwear
MM16209048 |
48 |
238.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Außensohle aus thermoplastischem Polyurethan (TPU)
- Material aus Vollleder
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Braun | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
Stahl |
Schnüre | |
Martino (Frontier 162) | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Sicherheitsschuhe