Learn More
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung
27.53 EUR gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für 1.5 ml-, 1.8 ml-, 2 ml-Fläschchen oder 2 ml-Shell-Vials
- Inklusive Abdeckung
- Abmessungen (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
- 81 Kavitäten mit alphanumerischer Codierung aller 4 Ränder sowie der Kavitäten am Boden
- Mit alphanumerischem Index zur besseren Identifizierung der Fläschchen
- Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Spezifikation
Gelb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aufbewahrungsboxen aus Polypropylen mit Deckel, autoklavierbar, alphanumerische Codierung > Gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur