Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für MaxQ™ HP Orbitalschüttler
Nutzen Sie dieses Zubehör für den leistungsstarken Thermo Scientific™ MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Marke:  Thermo Scientific™ 452000
4214.73 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10474432
  • 4864.20 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie Thermo Scientific™ Zubehör für leistungsstarke MaxQ™-Orbitalschüttler, um unabhängig von Ihrer Anwendung maximale Flexibilität zu erhalten.
Beschreibung: Stapelsystem für zwei Tischschüttler, inklusive Schiebegestell und Gestell für Orbitalschüttler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schüttler-Kit mit Halterung und Ständer
Stapelsystem für zwei Tischschüttler, inklusive Schiebegestell und Gestell für Orbitalschüttler
MaxQ™ HP 420 Schüttler
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2112702 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2019 Catalog Number452000
Chargennummer1789023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2018 Catalog Number452000
Chargennummer1883788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/01/2018 Catalog Number452000
Chargennummer1629744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog Number452000
Chargennummer1228511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2017 Catalog Number452000
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für MaxQ™ HP Orbitalschüttler > Stapelsystem für zwei Tischschüttler, inklusive Schiebegestell und Orbitalschüttlergestell für das Modell 420