Learn More
Cytiva Rainbow™ Molekulargewichtsmarker
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Konzentration:
1.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
Bereich:
12000 bis 225000 Mr
3500 bis 38000 Mr
Packungsgröße:
250 Mikroliter
Beschreibung
Weiterentwickelter Marker für die schnellere und einfachere Bestimmung von Proteinen auf SDS-Polyacrylamid-Gelen. Die gebrauchsfertigen Marker ergeben schärfere und intensivere Banden auf Gelen und Blots. Zudem weisen die Banden einen größeren Abstand zueinander auf, wodurch die Molekülgewichte genauer bestimmt werden können.
- Unterscheidung von eng zueinander verwandten Proteinen durch hochintensive, vorgefärbte mehrfarbige Banden
- Full-Range Rainbow Marker (Mr 12,000 bis 225,000) verwenden zehn separate Proteine mit sechs unterschiedlichen Farben
- High-Range Rainbow Marker (Mr 12,000 bis 225,000) verwenden acht separate Proteine mit sechs unterschiedlichen Farben
- Low-Range Rainbow Marker (Mr 3500 bis 38,000) verwenden sieben separate Proteine mit fünf unterschiedlichen Farben
- Für die Verwendung mit SDS-PAGE
- Die leuchtenden, unverwechselbaren Farben der Marker ermöglichen eine einfachere Bestätigung des Transfers auf Blotting-Membranen und der Ausrichtung.
- Marker sind ein Gemisch aus individuell gefärbten Proteinen, die in Kombination Banden gleicher Farbintensität bilden. Die ungefähre Proteinkonzentration beträgt, je nach Produkt, 1 bis 2 mg/ml
- Eine Packung 250 μl reicht für 50 Minigele (10 × 8 cm) oder 25 große Gele (20 × 20 cm)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbesserte Rainbow-Molekülmassemarker ermöglichen eine schnellere und einfachere Identifizierung von Proteinen auf SDS-Polyacrylamid-Gelen. |
| Farbe | Multi |
| Konzentration | 1.5 mg/ml |
| Produkttyp | Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter |
| Form | Flüssig |
| Zusammensetzung | Gebrauchsfertig in 305 % Glycerin und Probenpuffer mit Mercapto-Ethansulfonsäure (MESNA) als Reduktionsmittel geliefert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protein-Elektrophorese |
| Molekulargewicht | Mr 12 000 |
| Menge | 250 μl |
| Bereich | 12000 bis 225000 Mr |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1,2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hyd
- UNKNOWN ACUTE-35.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 32.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.