Learn More
Velp Scientifica™ Magnetrührstäbe
Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
20 mm
Unit Size:
1 Stück
Description
- Für den Einsatz in Velp Rührern mit Heizplatte
- Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Heizplattenrührer |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Länge (metrisch) | 13 mm |
| Form | Achteck |