Learn More
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits.
Die Kits ermöglichen den schnellen und empfindlichen Nachweis von RNA mit niedriger und hoher Abundanz und können zwischen RNA und DNA, Protein und freien Nukleotiden unterscheiden.
Marke:  Invitrogen™ Q32855
402.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10320093
  • 443.00 € / 500 Assays
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Qubit 2.0 Fluorometer und dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
RNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit
644/673
500 Reaktionen
Quant-iT, Qubit
Raumtemperatur
Fluoreszenz
Qubit Fluorometer
4 bis 200 ng
500 assays
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3071406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberQ32855
Chargennummer3071424 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2025 Catalog NumberQ32855
Chargennummer3071419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2024 Catalog NumberQ32855
Chargennummer3050024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberQ32855
Chargennummer3011766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberQ32855
Name des Produkts
Invitrogen™ Qubit™ RNA High Sensitivity (HS), Broad Range (BR) und Extended Range (XR) Assay Kits. > RNA-Quantifizierung, hohe Empfindlichkeit; 4 bis 200 ng; 500 Reaktionen