Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10188080
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10188080
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 10188080
Marke: Thermo Scientific Acros 423900250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Afficher plus Afficher moins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog Number423900010,423900250,423905000,423900050
ChargennummerA0458878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number423900010,423900250,423905000,423900050
ChargennummerA0435530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number423900010,423900250,423905000,423900050
ChargennummerA0456274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number423900010,423900250,423905000,423900050
ChargennummerA0454539 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number423900010,423900250,423905000,423900050
Identifiant produit
  • Magnesium sulfate heptahydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis