Learn More
Magnesiumsulfat, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumsulfat |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat |
Formelmasse | 120.37 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.5 % |
Dampfdruck | 0.1mmHg (20 °C) |
Dichte | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur