Learn More
Magnesiumsulfat, Reagenzgütegrad, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
2.5 kg
5 kg
50 kg
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumsulfat |
Physikalische Form | Anhydrisch |
Menge | 2.5 kg |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Magnesium;sulfat |
Formelmasse | 120.37 mol |
Reinheit (%) | ≥ 97 % |
Güte | Reagenz |
Dampfdruck | 0.1 mmHg (20 °C) |
Dichte | Vapor Density: <0.01 (vs air) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, Reagenzgütegrad, Honeywell >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur