Learn More
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥99.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumperchlorat |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Mg(ClO4)2 |
UN-Nummer | UN1475 |
Formelmasse | 223.21 mol |
Reinheit (%) | ≥99.0 % (Berechn. auf Trockensubstanz, KT) |
Verpackung | Poly-Flasche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumperchlorat, puriss p.a, ≥99.0 % (kalz., basiert auf Trockensubstanz, KT), Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur