Learn More
Magnesiumperchlorat, wasserfrei, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371738
Magnesiumperchlorat, wasserfrei, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371738
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11371738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011636.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Cl2MgO8, CAS-Nummer-10034-81-8, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, wasserfreies Magnesiumperchlorat, Anhydron, Magnesiumperchlorat, Magnesiumdiperchlorat, HSDB 661, Dehydrite, perchlorat de magnesium französisch, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, unii-7n77z541yf, 500 g
Magnesium perchlorate is commonly utilized as a potent oxidizing agent. It is used as dehydrating agent in organic synthesis. It is practiced in many domains like pharma industry, pyrotechnics industry,in rechargeable batteries and it is a versatile tool in organic synthesis. It possesses photoelectronic and optical properties. Thus it can be used in photo electronic and optoelectronic devices. It is applied as a strong drying agent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-81-8
Summenformel Cl2MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 223.197
MDL-Nummer MFCD00011102
InChI-Schlüssel MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Synonym anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium frenchMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24840
IUPAC-Name Magnesium; Diperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Perchlorate, Anhydrous
Schmelzpunkt 251°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Beilstein EM>5,
Löslichkeitsinformationen Magnesium perchlorate is soluble in water,ethanol.
Formelmasse 223.21
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.21 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ06K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number011636.36,011636.22
ChargennummerY04K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number011636.36,011636.22
ChargennummerX28K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2024 Catalog Number011636.36,011636.22
ChargennummerS20K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2024 Catalog Number011636.36,011636.22
ChargennummerR01K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number011636.36,011636.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magnesium perchlorate
Name des Produkts
Magnesiumperchlorat, wasserfrei, ACS, Thermo Scientific Chemicals >