Learn More
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10742685
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742685
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10742685
Marke: Thermo Scientific Acros 223210025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Siedepunkt 1412.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride
Schmelzpunkt 708.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Strukturformel MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 540g/L (20°C)
IUPAC-Name Magnesium;dichlorid
Formelmasse 95.21
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (105°C, 2 Hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0402852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0400128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0395558 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
ChargennummerA0410218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number223210010,223211000,223210025,223210250
Produktidentifikator
  • Magnesium chloride, anhydrous
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumchlorid, rein, Thermo Scientific Chemicals >