Learn More
Magnesiumchlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381679
Magnesiumchlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381679
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Artikelnummer. 11381679
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012315.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung als Katalysator, Flockungsmittel und in verschiedenen Magnesiumzementen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Hygroskopisch; kann Spuren von Zr als schwarze unlösliche Partikel enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7786-30-3
Summenformel Cl2Mg
Molekulargewicht (g/mol) 95.21
MDL-Nummer MFCD00011106
InChI-Schlüssel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Chloride, Anhydrous
Schmelzpunkt 714°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Crystals
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
IUPAC-Name magnesium(2+) dichloride
Formelmasse 95.22
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White to yellow crystals
Dichte 2.32 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12L028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog Number012315.A1,012315.C4
ChargennummerY22K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number012315.A1,012315.C4
ChargennummerY22K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number012315.A1,012315.C4
ChargennummerY22K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number012315.A1,012315.C4
ChargennummerS19K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2024 Catalog Number012315.A1,012315.C4
Name des Produkts
Magnesiumchlorid, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >