Learn More
Thermo Scientific™ M-PER™ Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein
Isolieren Sie mit diesem äußerst effizienten Lyse- und Extraktionsreagenz das Gesamtprotein aus kultivierten Säugetierzellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 78503
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11885095
  • 143.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ M-PER Mammalian Protein Extraction Reagent ist für die hocheffiziente Gesamtproteinextraktion aus Säugerzellkulturen konzipiert.
Das komplette Zelllyse-Reagenz ist ein nicht-denaturierendes Detergenz, das in weniger als 5 Minuten für die Auflösung der Zellmembranen und die Extraktion des gesamten löslichen Zellproteins sorgt. Das M-PER Reagent erfordert wenig oder keinen mechanischen Aufbruch und die Proteinausbeute ist höher als bei Gefrier-/Auftauzyklen und Ultraschallbehandlung. Dieses Reagenz für die Lyse von Säugerzellen ist so effizient, dass sich das Abschaben adhärenter Zellen von der Kultur-Schale erübrigt. Dies gestattet die einfache und direkte Lyse und Analyse von Zellen, die in 24-Well- und 96-Well-Platten gezüchtet wurden. Aus adhärenten oder Suspensionszellen gewonnene Zelllysate sind mit vielen Downstream-Assays kompatibel, einschließlich Immunassays, Enzymassays und einer Vielfalt von gängigen Reporter-Assays.
Leistungsmerkmale:
  • Schonend – Die schonend reinigende Lyse liefert Extrakte, die unmittelbar mit Coomassie™ (Bradford) und BCA-Protein-Assays oder SDS-PAGE kompatibel sind
  • Kompatibel – Extrahiert lösliche Proteine in nicht-denaturiertem Zustand. Dies gestattet den direkten Einsatz in der Immunpräzipitation und anderen Affinitätsreinigungsverfahren
  • Aminfrei und dialysierbar – Die Formulierung gewährleistet die Kompatibilität mit nachfolgenden Assay-Systemen
  • Praktisch – Die Lyse adhärenter Zellen erfolgt direkt in der Schale oder nach Abschaben und Waschen in Suspension
  • Nicht denaturierend – Luziferase, β-Galaktosidase, CAT und andere Reportergene bleiben ebenso oder besser erhalten als mit Produkten oder Gefrier- und Auftaumethoden anderer Anbieter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Reagenz zur Proteinextraktion
Bei Erhalt das Produkt bei Raumtemperatur aufbewahren.
Flüssig
25 ml
M-PER™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAA403477 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog Number78503
ChargennummerZH397143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78503
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number78503
ChargennummerZE391375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number78503
ChargennummerYL382452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number78503
Name des Produkts
Thermo Scientific™ M-PER™ Extraktions-Reagenz für Säugetier-Protein > 25 ml