Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads
Artikelnummer. 16651194
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
100
Packungsgröße:
1 Stück
100 Tests
2 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16651194
Marke: Invitrogen™ 01333342
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie.
  • Bindet die sphärischen Partikel zur Verwendung als einfarbige Kompensationskontrollen.
  • Binden an Maus-, Ratten- und Hamster-Antikörper, aber auch an Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper.
  • Ausgelegt für die Verwendung in Kompensationsverfahren mit allen Fluorochromen, die von UV-Lasern (355 nm), Violett (405 nm), Blau (488 nm), Grün (532 nm), Gelbgrün (561 nm) und Rot (633-640 nm) angeregt werden.
  • Kompensieren ähnlich wie Zellen, wenn sie mit Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- und Super Bright 702-konjugierten Antikörpern verwendet werden.
  • Kompatibilität mit vielen Spezies: Binden an Maus-, Ratte-, Hamster-, Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper
  • Verbesserte Kompatibilität mit Fluorophoren
  • Jeder Bead-Tropfen beinhaltet zwei positive Populationen: eine positive Population, die an alle Maus-, Ratte- oder Hamster-Antikörper bindet, und eine negative Population, die nicht an den Antikörper bindet.
  • Wird ein fluorochromkonjugierter Antikörper zu den Beads hinzugefügt, werden sowohl positive als auch negative Populationen beobachtet.
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen verwendet werden, um die Instrumente für Experimente mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie einzurichten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 x 106 Beads/ml
Durchmesser (metrisch) 5 μm
Anregung/Emission UV-633/635 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Maus-, Ratten-, Hamster-, Human-, Kaninchenantikörper
Anzahl Tests 100
Menge 100 tests
Produkttyp Kompensations-Beads
RUO (Nur für Forschungszwecke).