Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Der L-200 Gefriertrockner ist ein ökonomisches, hochwertiges Instrument für Standardanwendungen, inklusive einer Prozessüberwachung.
15530.00 € - 22230.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 13,2 lb.
Temperaturbereich (metrisch) -55°bis +30 °C
Material Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 20,1 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Enthält Anzahl Einschübe Vakuumpumpe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Anzahl Einschübe Vakuumpumpe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17284714
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200IN1422000001
Trockenkammerverteiler 4 n.v.
15530.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17204734
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200IN1622000001
Trockenkammerverteiler 6 n.v.
16480.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17234724
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200IN1422003101
Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 4 Edwards nXDS6iC N/A N/A N/A
17254734
Unterlagen ansehen
BUCHI
11L200IN1622003101
Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 6 Edwards nXDS6iC
22230.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17224724
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BUCHI
11L200IN1422003001
Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 4 Edwards nXDS6iC
19780.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17244734
missing translation for 'viewDocuments'
BUCHI
11L200IN1622003001
Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 6 Edwards nXDS6iC
20630.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17214724
missing translation for 'viewDocuments'
BUCHI
11L200IN1422001101
Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 4 Pfeiffer Duo 6
20740.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17234734
missing translation for 'viewDocuments'
BUCHI
11L200IN1622001101
Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 6 Pfeiffer Duo 6
21590.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17204724
missing translation for 'viewDocuments'
BUCHI
11L200IN1422001001
Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 4 Pfeiffer Duo 6
19040.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
17224734
missing translation for 'viewDocuments'
BUCHI
11L200IN1622001001
Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler 6 Pfeiffer Duo 6
19890.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Trockenkammer
  • PMMA Fläche 6 MF 12 Druckregelung
  • Umfassende Vakuumregelung Produkttemp. Regelung
  • Ohne Software
  • Ohne Vakuumpumpe
  • Edwards nXDS6iC Rollwagen
Specifications
Specifications
6 kg
-55°bis +30 °C
20,1 in.
240 V
13,2 lb.
Edelstahl
23,15 in.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BUCHI Lyovapor™ L-200