Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
Trockenkammerverteiler
Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler
Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler
Anzahl Einschübe:
4
6
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
n.v.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg)
- Hoher Automatisierungsgrad
- Infinite Control™ umfasst:
- Einfache Methodenerstellung
- Methodenausführung
- Datenprotokollierung
- Aufzeichnung in Echtzeit und bei Bedarf Unterbrechung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 6 kg |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 13,2 lb. |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -55 bis 30 °C |
| Material | Edelstahl |
| Vakuumpumpe | Edwards nXDS6iC |
| Enthält | Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler |
| Höhe (angloamerikanisch) | 20,1 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 23,15 in. |
| Spannung | 240 V |