Learn More
BUCHI Lyovapor™ L-200
Artikelnummer. 17224724 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Enthält:
Trockenkammerverteiler
Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler
Wagen, Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler
Anzahl Einschübe:
4
6
Vakuumpumpe:
Edwards nXDS6iC
Pfeiffer Duo 6
n.v.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17224724
Marke: BUCHI 11L200IN1422003001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der L-200 Gefriertrockner ist ein ökonomisches, hochwertiges Instrument für Standardanwendungen, inklusive einer Prozessüberwachung.
  • Hochwertige Gefriertrocknung (-55 °C, 6 kg)
  • Hoher Automatisierungsgrad
  • Infinite Control™ umfasst:
    • Einfache Methodenerstellung
    • Methodenausführung
    • Datenprotokollierung
    • Aufzeichnung in Echtzeit und bei Bedarf Unterbrechung
Spezifikation
Typ Freeze Dryer
Kapazität (metrisch) 6 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 13,2 lb.
Anzahl Einschübe 4
Temperaturbereich (metrisch) -55 bis 30 °C
Material Edelstahl
Vakuumpumpe Edwards nXDS6iC
Enthält Vakuumpumpe, Trockenkammerverteiler
Höhe (angloamerikanisch) 20,1 in.
Länge (angloamerikanisch) 23,15 in.
Steckertyp All except North America
Spannung 240 V